Merck
AOB640097172
AOBChem
2,5-Difluoro-4-(methylthio)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,5-difluoro-4-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6F2OS/c1-12-8-3-6(9)5(4-11)2-7(8)10/h2-4H,1H3
InChIKey
HMSXXTLWSPYPGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-4-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30171.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)