Merck
AOB640097051
AOBChem
Methyl 4-chloro-3-isopropylbenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)9-6-8(11(13)14-3)4-5-10(9)12/h4-7H,1-3H3
InChIKey
UELQFDOQTGGERT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-chloro-3-isopropylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29643.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)