Wichtige Dokumente
AOB640096939
AOBChem
3-Benzyloxy-2-methoxyphenylboronic acid, picol ester
About This Item
Iupac Name
2-(3-(benzyloxy)-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C20H25BO4/c1-19(2)20(3,4)25-21(24-19)16-12-9-13-17(18(16)22-5)23-14-15-10-7-6-8-11-15/h6-13H,14H2,1-5H3
InChIKey
BGBISNYOHDIAQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29201.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)