Merck
AOB640096556
AOBChem
Methyl 2-bromo-6-methoxybenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-12-7-5-3-4-6(10)8(7)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
LPZDOTAGNAUWRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27536.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)