Merck
AOB640094832
AOBChem
3-Fluoro-4-(piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-piperidinylmethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H17BFNO2/c14-12-8-11(13(16)17)5-4-10(12)9-15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8,16-17H,1-3,6-7,9H2
InChIKey
GOJHDIHEGAFZMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-4-piperidin-1-ylmethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22815.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)