Merck
AOB640094656
AOBChem
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid methyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3/c1-15-8(14)6-3-2-5(4-7(6)10)16-9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChIKey
GKHWRWXANBVFOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-trifluoromethoxy-benzoic-acid-methyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22141.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)