Wichtige Dokumente
AOB640094637
AOBChem
(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-5-1-4(3-10)6(8)9-2-5/h1-2,10H,3H2
InChIKey
LWJZBGIOIZYWAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22092.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)