Merck
AOB640094494
AOBChem
5-Isopropoxy-2-methylbenzaldehyde
Größe auswählen
500 MG
€ 232,69
1 G
€ 302,50
5 G
€ 928,35
10 G
€ 1.535,82
25 G
€ 2.960,21
Lieferanten-SKU: 21525-500MG
€ 232,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 232,69
1 G
€ 302,50
5 G
€ 928,35
10 G
€ 1.535,82
25 G
€ 2.960,21
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 21525-500MG
€ 232,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-isopropoxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8(2)13-11-5-4-9(3)10(6-11)7-12/h4-8H,1-3H3
InChIKey
ZARSRZJKEYCAHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-isopropoxy-2-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21525.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)