Wichtige Dokumente
AOB640094206
AOBChem
2,5-Difluoro-4-benzyloxyphenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
4-(benzyloxy)-2,5-difluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H11BF2O3/c15-11-7-13(12(16)6-10(11)14(17)18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,17-18H,8H2
InChIKey
HLUICRYLUTUUEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20424.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)