Merck
AOB640094069
AOBChem
3,4-Difluoro-2-ethoxyphenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.97
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-ethoxy-3,4-difluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF2O3/c1-2-14-8-5(9(12)13)3-4-6(10)7(8)11/h3-4,12-13H,2H2,1H3
InChIKey
WIKOTGIBEIIHHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-difluoro-2-ethoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20060.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)