Merck
AOB640093924
AOBChem
2,5-Dimethyl-4-formylphenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-formyl-2,5-dimethylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO3/c1-6-4-9(10(12)13)7(2)3-8(6)5-11/h3-5,12-13H,1-2H3
InChIKey
MVQMHCCACPAQAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dimethyl-4-formylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19457.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)