Merck
AOB640093907
AOBChem
4-Bromo-3-fluorothioanisole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(methylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFS/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
SUZAIHLOLUYRJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-fluorothioanisole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19365.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)