Merck
AOB640093085
AOBChem
6-Bromo-2,3-dimethoxyphenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-2,3-dimethoxyphenol
Inchi Code
1S/C8H9BrO3/c1-11-6-4-3-5(9)7(10)8(6)12-2/h3-4,10H,1-2H3
InChIKey
GLFHKBHNESVSIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-3-dimethoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16618.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)