Merck
AOB640093056
AOBChem
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.83
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BBrF3O3/c9-4-1-2-5(8(13)14)6(3-4)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H
InChIKey
NXVYGJHJHNUQDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16506.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)