Merck
AOB640093003
AOBChem
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.58
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
LCBOXBUSYYCBLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16380.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)