Merck
AOB640092540
AOBChem
5-Propylthiophene-2-boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-propyl-2-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H11BO2S/c1-2-3-6-4-5-7(11-6)8(9)10/h4-5,9-10H,2-3H2,1H3
InChIKey
MIOBBTUIJGCBCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-propylthiophene-2-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14729.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)