Wichtige Dokumente
AOB640091409
AOBChem
4-Bromoacetyl-3-fluorophenylboronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-(bromoacetyl)-3-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BBrFO3/c10-4-8(12)6-2-1-5(9(13)14)3-7(6)11/h1-3,13-14H,4H2
InChIKey
BXVHKBNJUHSCRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromoacetyl-3-fluorophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/10354.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)