Merck
AMBH996F2C94
Ambeed, Inc.
Ethyl 5,7-dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 5,7-dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7Cl2N3O2/c1-2-16-9(15)5-4-12-14-7(11)3-6(10)13-8(5)14/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
JDTUBXNZVFYLQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/940284-55-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)