Merck
AMBH990F6930
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(3-chloropyrazin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.77
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-chloro-2-pyrazinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)11-10(14)15-4-5-16-11/h4-5H,6-9H2,1-3H3
InChIKey
IJINSJSWDSHUBL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/313654-83-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)