Merck
AMBH9884D5F3
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-chloro-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
GEHVMMGKDMOFQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1628684-10-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)