Merck
AMBH9884CD8B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-chloro-5-methylpyridin-4-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (2-chloro-5-methylpyridin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O2/c1-7-6-13-9(12)5-8(7)14-10(15)16-11(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H,13,14,15)
InChIKey
UEUZXSSXADYLRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820717-60-9.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1820717-60-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)