Merck
AMBH9884C64F
Ambeed, Inc.
1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[4-(difluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-6(12)7-2-4-8(5-3-7)9(10)11/h2-5,9H,1H3
InChIKey
XSVXRIZSFVAIRI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179990-93-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)