Merck
AMBH97F05B9D
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-methylphthalazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.62
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-chloro-4-methylphthalazine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(10)12-11-6/h2-5H,1H3
InChIKey
IEDBAGGSOLFBBH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19064-68-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)