Merck
AMBH97BA0994
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-methylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.01
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrO3/c1-3-2-4(7)10-5(3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
WXEJPQJVASKGHW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5896-35-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)