Merck
AMBH58176985
Ambeed, Inc.
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-7-2-4-10-5-3-9-8(10)6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
JARHRSPZSZITEF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/342613-71-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/342613-71-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)