Fortfahren mit
Z303003
Quickfit® Spitzkolben
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
Synonym(e):
FP50/2, container, flask, glassware, pear flask, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
50 mL
Material:
borosilicate glass , pear-shaped flask, single-neck
Joint:
joint: ST/NS19/26
Packaging:
pack of 1
€ 26,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass , pear-shaped flask, single-neck
joint
joint: ST/NS19/26
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Quickfit® FP50/2
availability
not available in USA and Canada
capacity
50 mL
General description
Einhals-Birnenkolben mit Schliffhülse
Legal Information
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z302996Z303038Z303011
description
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
description
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
manufacturer/tradename
Quickfit FP50/2
manufacturer/tradename
Quickfit FP50/1
manufacturer/tradename
Quickfit FP100/2
manufacturer/tradename
Quickfit FP100/1
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
joint
joint: ST/NS19/26
joint
joint: ST/NS14/23
joint
joint: ST/NS19/26
joint
joint: ST/NS14/23
material
borosilicate glass , single-neck , pear-shaped flask
material
borosilicate glass , pear-shaped flask, single-neck
material
borosilicate glass , pear-shaped flask, single-neck
material
borosilicate glass , pear-shaped flask, single-neck
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quickfit® Spitzkolben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)