Direkt zum Inhalt
Z285331
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 3000 mL, for ACE flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.76
UNSPSC Code:
41102405
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
115 V
feature
CSA approved, for flask size 3000 mL
manufacturer/tradename
Glas-Col 100B-TM568
availability
not available in EU
output
530 watts
General description
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
  • Not CE compliant
Other Notes
Must be used with power controller.
Legal Information
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)