Merck
Z166375
Quantofix® Teststreifen
Copper (Cu+, Cu2+)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
range mg/L 0, 10, 30, 100, 300, semi-quantitative
specific analyte(s)
copper
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Macherey-Nagel
color
white to red-violet change
detection method
colorimetric
General description
Für die halb-quantitative Bestimmungen von Ionen in Lösung Plastikstreifen mit Papiertestfeld. Einfacher Farbvergleich der Teststreifen mit der Skala auf der Packung. Einfache Handhabung, selbst bei aggresiven Probenlösungen.
  • Einfach eintauchen und ablesen
  • Keine Geräte notwendig
  • Hochspezifisch; Interferenzen können maskiert oder gefällt werden
  • Abm.: 6 x 95 x 0.2mm
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quantofix® Teststreifen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)