Merck
W369209
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-hexenoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
FEMA-Nummer:
3692
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
9.292
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
SMILES String
CCCCCCOC(=O)\C=C\CCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)