Merck
W234818
Sigma-Aldrich
Cyclohexaneethyl acetate
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH2CH2C6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
2348
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
218
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.028
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
InChIKey
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)