Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 163,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.03
UNSPSC Code:
41121800
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C366030
I.D.
53.0 mm
L
305 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| L 305 mm | L 305 mm | L 305 mm | L 305 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C366030 | manufacturer/tradename Synthware C361330 | manufacturer/tradename Synthware C361730 | manufacturer/tradename Synthware C362630 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| I.D. 53.0 mm | I.D. 10.0 mm | I.D. 13.4 mm | I.D. 20.0 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?