Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C362630C
L
305 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L 305 mm | description L 305 mm | description L 305 mm | description L 203 mm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| L 305 mm | L 305 mm | L 305 mm | L 203 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C362630C | manufacturer/tradename Synthware C361730C | manufacturer/tradename Synthware C364630C | manufacturer/tradename Synthware C361720C |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?