Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 204,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS35/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C195324C
I.D. × L
26.0 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C195324C | manufacturer/tradename Synthware C195171C | manufacturer/tradename Synthware C195173C | manufacturer/tradename Synthware C195262C |
| joint joint: ST/NS35/20 | joint joint: ST/NS35/20 | joint joint: ST/NS35/20 | joint joint: ST/NS35/20 |
| I.D. × L 26.0 mm × 457 mm | I.D. × L 13.4 mm × 203 mm | I.D. × L 13.4 mm × 305 mm | I.D. × L 20.0 mm × 254 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?