Fortfahren mit
SYNC184261
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
Synonym(e):
Synthware C184261, glass chromatograpy column
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184261
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC184461SYNC184172SYNC184173
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
manufacturer/tradename
Synthware C184261
manufacturer/tradename
Synthware C184461
manufacturer/tradename
Synthware C184172
manufacturer/tradename
Synthware C184173
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
I.D. × L
40.0 mm × 203 mm
I.D. × L
13.4 mm × 254 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)