Fortfahren mit
PCL2000
PCL Nanoparticles
2 μm average diameter
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 410,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
€ 410,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
average diameter
2 μm
General description
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
Legal Information
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PCL100PCL5000PCL10K
average diameter
2 μm
average diameter
100 nm
average diameter
5 μm
average diameter
10 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCL Nanoparticles
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)