Merck
P78
Palmitinsäurechlorid
98%
Synonym(e):
Hexadecanoylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)14COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.87
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-996-7
Beilstein/REAXYS Number:
972409
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
88-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI key
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Palmitoyl chloride can be used:
  • To introduce carbon chain in glycosphingolipid galactosyl ceramide through stereoselective olefin cross-metathesis.
  • To prepare monoacyl and 1,3-symmetrical triacylglycerols via regioselective ring opening of an oxirane.
It can also be used in the total synthesis of:
  • Hericenone J and 5′ -deoxohericenone C (hericene A).
  • Seminolipid.
  • Mycobactin S and T equivalents having catechol-glycine group instead of phenol-oxazoline of the naturally occurring mycobactins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitinsäurechlorid
wgk
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)