Merck
P7002
Sigma-Aldrich
Pentamethylensulfid
99%
Synonym(e):
Tetrahydrothiopyran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCSCC1
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)