Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-652-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenSMILES string
COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)c3ccccc3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?