Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.43
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=C(OC(C)=O)c3cccn3-c4ccccc4S2
Biochem/physiol Actions
Specific ligand for mitochondrial benzodiazepine receptors
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?