Merck
L121932
2-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-1-(4-ETHOXYPHENYL)-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H29BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.46
MDL-Nummer: