Merck
GF78945665
Molybdän
tube, 50mm, outside diameter 3.15mm, inside diameter 2.39mm, wall thickness 0.38mm, 99.9%
Synonym(e):
Molybdän
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141727
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.9%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 789-456-65
Widerstandsfähigkeit
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
50 mm × 0.38 mm
AD × ID
3.15 mm × 2.39 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2617 °C (lit.)
Dichte
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChIKey
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)