Wichtige Dokumente
GF37478683
Tantal
tube, 100mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.4mm, wall thickness 0.3mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Tantal
About This Item
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
99.9%
Form
tubes
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 374-786-83
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
100 mm × 0.3 mm
AD × ID
5.0 mm × 4.4 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)