GF08606662
Quartz - fused
tube, outside diameter 3.0 mm, length 300 mm, wall thickness 0.9 mm
Synonym(e):
SI617041
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 086-066-62
Länge
300 mm
AD
3.0 mm
Wandstärke
0.9 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)