Fortfahren mit
F7008
2-Fluorbenzophenon
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9FO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.21
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
SMILES string
Fc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)