Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 708,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@](CC#C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m0/s1
InChI key
ZXOKSWZUJXKQCQ-NRFANRHFSA-N
Application
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group alkene | functional group thiol |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?