Fortfahren mit
D8022
3,5-Dichlorphenyldiazoniumtetrafluorborat
Synonym(e):
3,5-Dichlorphenyldiazoniumtetrafluorborat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
€ 101,25
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 384,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2N2 · BF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.81
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
powder
€ 101,25
Listenpreis€ 135,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Clc1cc(Cl)cc(c1)[N+]#N
InChI
1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
InChI key
XSVOZXRITFTBIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reaktant für:
  • Elektronentransfer-Chemie
  • Mikrowellen-beschleunigte Kreuzkupplungsreaktionen
  • Sandmeyer-Bromierung zur Herstellung von Brombenzen-Derivaten
  • Katalytische Thiocyanierung in Gegenwart von Kupfersalzen
  • Elektrochemische Reduktion
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1750648.41564242144
description
-
description
95%
description
for synthesis
description
99%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
-
form
crystals
form
solid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)