Merck
D5627
4-Diethylamino-2-methylbenzoldiazoniumchlorid Zinkchlorid-Doppelsalz Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
practical grade
Synonym(e):
4-Diethylamino-2-methylbenzenediazonium chloride zinc chloride double salt, Diazo 575F
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H16N3Cl · 1/2ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.87
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
practical grade
SMILES string
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.CCN(CC)c1ccc([N+]#N)c(C)c1.CCN(CC)c2ccc([N+]#N)c(C)c2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)