Fortfahren mit
D42402
1,9-Dibromononan
97%
Synonym(e):
Nonamethylendibromid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH2)9Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-913-0
Beilstein/REAXYS Number:
1737598
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
285-288 °C (lit.)
density
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H18Br2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
InChI key
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)