Wichtige Dokumente
D31400
Dibenz[a,h]anthracen
97%
Synonym(e):
1,2:5,6-Dibenzanthracen
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.35
Beilstein:
1912416
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
524 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
262-265 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
InChIKey
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Souleymane Coulibaly et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(9), 1395-1403 (2015-09-04)
To clarify the seasonal fluctuations in air pollution and the effect of long-range transport, we collected airborne particles (n=118) at Dazaifu in Fukuoka, Japan, from June 2012 to May 2013 and measured Pb and SO4(2-), which are indicators of the