Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 430,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10FIO
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)F
InChI
1S/C9H10FIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
InChI key
FISITPXJYDTLHI-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Fluoro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, off-white solid which can be handled under air for extended periods without noticeable hydrolytic decomposition. In the presence of excess fluoride ions (provided by triethylamine-hydrogen fluoride complexes), it can effectively function as an electrophilic fluorination reagent for easily enolizable diketo substrates, or it can engage in silver catalyzed difluorination of styrenes.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
Product of CF Plus Chemicals.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?